Merck
ENA321763694
Enamine
1-aminopentan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(7)4-6/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
ZRUPXAZUXDFLTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)