Merck
ENA321763542
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.21
MDL番号:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O2/c13-12(14,15)10-3-1-7(2-4-10)8-5-9(6-8)11(16)17/h1-4,8-9H,5-6H2,(H,16,17)
InChI Key
FAIXZJSJPCRBSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)