Merck
ENA321763371
Enamine
1-(piperidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-9-4-2-6-11(9)8-3-1-5-10-7-8/h8,10H,1-7H2
InChI Key
BZRSOJJKKGRFNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)