Merck
ENA321763285
Enamine
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.16
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14/h2-10,16H,1H3
InChI Key
SFJUQOXPLWPNJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74893
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)