Iupac Name
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
InChI Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74809
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)