Merck
ENA321763234
Enamine
N-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
N-methylquinuclidin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
UWBYHCLTULMDDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)