Merck
ENA321763099
Enamine
1-cyclopropylpiperazine-2-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.67
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-piperazinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c9-5-8-6-10-3-4-11(8)7-1-2-7;/h7-8,10H,1-4,6H2;1H
InChI Key
VIVGLPWYOLVVBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75218
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75218