Merck
ENA321763098
Enamine
methyl 2-{[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl {[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O2.ClH/c1-11-6-7(4-10-11)3-9-5-8(12)13-2;/h4,6,9H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI Key
MUUYQKIDSNEZCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75217