Merck
ENA321763092
Enamine
(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.68
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10F3N3O2.ClH/c1-6-16-10(17-19-6)9(15)7-4-2-3-5-8(7)18-11(12,13)14;/h2-5,9H,15H2,1H3;1H
InChI Key
XXHAMDXAVCGBAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75170
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75170