Merck
ENA321762354
Enamine
4-(2-phenylpyrrolidine-1-carbonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.34
MDL番号:
Iupac Name
4-[(2-phenyl-1-pyrrolidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c18-15-10-8-14(9-11-15)17(20)19-12-4-7-16(19)13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12,18H2
InChI Key
PIYUEHXOOIMKGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)