Merck
ENA321762259
Enamine
N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.71
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C13H14ClNO2/c1-9(15(2)13(16)8-14)12-7-10-5-3-4-6-11(10)17-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
OUDVMYURCVBALE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46770
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46770
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)