Merck
ENA321762073
Enamine
1-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-3-cyclopropylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.29
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-N'-cyclopropylurea
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-8(13)9-2-4-10(5-3-9)14-12(16)15-11-6-7-11/h2-5,8,11H,6-7,13H2,1H3,(H2,14,15,16)
InChI Key
PSYRJALPHDWLAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)