Merck
ENA321762068
Enamine
1-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
mp
90-92
Iupac Name
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-5-9-6-4-8-3-2-7(6)10/h5,8H,2-4H2,1H3
InChI Key
MSSJBRXYLYSRLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63754
Melting Point
90-92
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63754