Merck
ENA313839656
Enamine
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2S/c1-14-11(13)3-2-8-15-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
OUPWZMKYZZQICW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)