Merck
ENA313839449
Enamine
6-fluoro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.21
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h5-6,12H,2-4H2,1H3
InChI Key
HRDPUHJSFWMJFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73203