Merck
ENA313839380
Enamine
[2-(4-fluorophenoxy)ethyl](2-methoxyethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-fluorophenoxy)-N-(2-methoxyethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16FNO2/c1-14-8-6-13-7-9-15-11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5,13H,6-9H2,1H3
InChI Key
RVADSAJOBJVECG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73084