Merck
ENA313839375
Enamine
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
mp
128-130
Iupac Name
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-8-6-9(2)10(3)11(7-8)15-5-4-12(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
IYKHBSNWWZFYFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
Melting Point
128-130
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)