Merck
ENA313839279
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)pyrrolidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c9-8-3-4-10(6-8)5-7-1-2-7/h7-8H,1-6,9H2
InChI Key
WWZAQUJXWBZQLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70440
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70440