Merck
ENA313839165
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.23
MDL番号:
mp
29-30
Iupac Name
2-methyl-5,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c1-5-9-6-3-2-4-7(10)8(6)11-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
QFTUPSZZEJQOJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
Melting Point
29-30
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)