Merck
ENA313839029
Enamine
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL番号:
Iupac Name
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(6-8)4-2-3-5-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI Key
CYHREEAGZNSGMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)