Merck
ENA311761043
Enamine
3-(1-benzofuran-2-carbonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-14(11-5-3-7-15-9-11)13-8-10-4-1-2-6-12(10)17-13/h1-9H
InChI Key
DOLCUKYSDPPKSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71933
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71933