Merck
ENA311760981
Enamine
3-amino-4-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]amino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.34
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-4-{[3-(4-morpholinyl)propyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H21N3O3/c15-12-10-11(14(18)19)2-3-13(12)16-4-1-5-17-6-8-20-9-7-17/h2-3,10,16H,1,4-9,15H2,(H,18,19)
InChI Key
VRHZWWOENWNDPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71596
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71596