Merck
ENA311760978
Enamine
5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]furan-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.63
MDL番号:
Iupac Name
5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O3.ClH/c12-9(13)8-2-1-7(14-8)5-11-4-3-10-6-11;/h1-4,6H,5H2,(H,12,13);1H
InChI Key
USYZZKNHUPKMLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71877
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)