Merck
ENA311760699
Enamine
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)4-16-7-2-1-5(8(14)15)3-6(7)13/h1-3H,4,13H2,(H,14,15)
InChI Key
VUNBQAMLJWERBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72248
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)