Merck
ENA311760335
Enamine
3-(3-aminopropyl)imidazolidine-2,4-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-aminopropyl)-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.ClH/c7-2-1-3-9-5(10)4-8-6(9)11;/h1-4,7H2,(H,8,11);1H
InChI Key
BCEFFVHFRCXIEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)