Merck
ENA311760321
Enamine
2-amino-2-phenylbutan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
mp
161-163
Iupac Name
2-amino-2-phenyl-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-2-10(11,8-12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,12H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI Key
FMRRXTCIVABXDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72014
Melting Point
161-163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)