Merck
ENA311759915
Enamine
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.64
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.ClH/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h1-4,7-8H2;1H
InChI Key
MSVFNFDDNLTGSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71508
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)