Merck
ENA311759811
Enamine
1-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
Iupac Name
1-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-3-8-12-10-7-5-4-6-9(10)11-2/h1,4-7H,8H2,2H3
InChI Key
ULDZDSQQHOLKDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71354
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)