Merck
ENA311759798
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-propynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1H,3-8H2
InChI Key
LQSQLFOKTMSBEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)