Merck
ENA311759470
Enamine
2-[2-(propan-2-yl)phenoxy]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-isopropylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-11(13(14)15)16-12-8-6-5-7-10(12)9(2)3/h5-9,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
ZOTASNZXNMVFMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70467
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)