Merck
ENA311759455
Enamine
2-cyclopentylacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
CEUXIAUEIGSQSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70446
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)