Merck
ENA311759012
Enamine
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.1
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8;/h1,3,5,11H,2,4,6H2;1H
InChI Key
GPBWNHANBOLYQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70017