Merck
ENA311759008
Enamine
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-7(10)5-9-6-3-1-2-4-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
InChI Key
NKHCKBBXSUJAGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)