Merck
ENA308585089
Enamine
1-[4-(propan-2-ylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.3
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(isopropylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H14OS/c1-8(2)13-11-6-4-10(5-7-11)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChI Key
WTTFHZPZGUCXKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69080