Merck
ENA308584882
Enamine
[4-(2-methylpropyl)morpholin-2-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL番号:
Iupac Name
(4-isobutyl-2-morpholinyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-8(2)5-10-3-4-12-9(6-10)7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
HQDJQJVJHWSKDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)