Merck
ENA308584868
Enamine
2-(2-chlorophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12H,5-7H2
InChI Key
GZOCSISIGGFMGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69159
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69159