コンテンツぞスキップ
Merck
ENA308584687
Enamine
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexan-1-amine
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.38
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H27N/c1-11-5-3-7-13(9-11)15-14-8-4-6-12(2)10-14/h11-15H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
FBBSSGDEXCODGU-UHFFFAOYSA-N
保管枩床
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス