Merck
ENA308584675
Enamine
N-methyl-5-[(methylamino)methyl]furan-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-5-[(methylamino)methyl]-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-9-5-6-3-4-7(12-6)8(11)10-2/h3-4,9H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
NMODYIFATKWVQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69465
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69465