Merck
ENA308584414
Enamine
isoquinolin-7-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
Iupac Name
7-isoquinolinol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7NO.BrH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-6,11H;1H
InChI Key
MTTONOWNGHQVGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)