Merck
ENA308584148
Enamine
methyl 3-(4-aminophenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
mp
54-56
Iupac Name
methyl 3-(4-aminophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6H,4,7,11H2,1H3
InChI Key
LXHNQRGWWMORLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69034
Melting Point
54-56
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)