Merck
ENA308583916
Enamine
2-methyl-2-(4-methylphenyl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-methylphenyl)propylamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-9-4-6-10(7-5-9)11(2,3)8-12/h4-7H,8,12H2,1-3H3
InChI Key
QTFRWGMKUZJXQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68722
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68722