Merck
ENA308583808
Enamine
3-(9H-carbazol-9-yl)propan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.77
MDL番号:
Iupac Name
3-(9H-carbazol-9-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H16N2.ClH/c16-10-5-11-17-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)17;/h1-4,6-9H,5,10-11,16H2;1H
InChI Key
ZDZKEBRPLHUTPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)