Merck
ENA308583560
Enamine
5-isothiocyanatoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.24
MDL番号:
Iupac Name
5-isothiocyanatoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6N2S/c13-7-12-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-11-9/h1-6H
InChI Key
PHYKIILAWGSZIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65684
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)