Merck
ENA308583398
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.73
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(2-thienylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-6-10(13)12(8-3-4-8)7-9-2-1-5-14-9/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
InChI Key
RKZRWNKEBVWBDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)