Merck
ENA308583285
Enamine
3-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.58
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO2.ClH/c6-5(7,8)3-9-2-1-4(10)11;/h9H,1-3H2,(H,10,11);1H
InChI Key
CCYPJPDVISCTTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68737
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)