Merck
ENA308583237
Enamine
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)pyridin-1-ium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.13
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)pyridinium iodide
Inchi Code
1S/C10H11N3O2.HI/c1-10(8(14)11-9(15)12-10)7-3-5-13(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3,(H-,11,12,14,15);1H
InChI Key
LHBBIEQWDHIVMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
[I-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)