Merck
ENA300792255
Enamine
ethyl 3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.28
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-[(4-methoxybenzyl)oxy]propanoate
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-3-17-13(14)8-9-16-10-11-4-6-12(15-2)7-5-11/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
InChI Key
SDERCAFEELAFRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67250
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)