Merck
ENA300792054
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
mp
14-16
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
YFCPNGWWGKAUHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Melting Point
14-16
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)