Merck
ENA300791165
Enamine
7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.16
MDL番号:
mp
234-235
Iupac Name
7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-9(12)6-3-5(10(13)14)4-7-8(6)16-2-1-15-7/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI Key
AVKRNLXCZBBZMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66425
Melting Point
234-235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)