Merck
ENA300791148
Enamine
2-amino-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
amino[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)16-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChI Key
OCEJACWMGCIPJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)